Isocianato de 2-cloro-6-metilfenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11645.03
L11645.06
L11645.03EA
30.9
EUR
L11645.03
L11645.06
Isocianato de 2-cloro-6-metilfenilo ≥97%
Isocianato de 2-cloro-6-metilfenilo
Purity: 97%
CAS No.: 40398-01-4
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5570
Boiling Point: 79-80°/2mm
Beilstein Reference: 2690768
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037030
Formula:
C₈H₆ClNO MW: 167.59 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (2 mmHg) Densidad: 1.231 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) |
Número MDL:
MFCD00037030 Núm. CAS: 40398-01-4 ADR: 6.1 II |