4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 309130250
ACRO309130050EA 96.3 EUR
ACRO309130050 ACRO309130250
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Pto. Ebullición: 86…90 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 29…37 °C
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013874
Núm. CAS: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %