2-Clorobencilo isotiocianato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
L10546.03
L10546.06
L10546.03EA
26
EUR
L10546.03
L10546.06
2-Clorobencilo isotiocianato ≥97%
2-Clorobencilo isotiocianato
Purity: 97%
CAS No.: 18967-44-7
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6140
Odour: Irritating
Boiling Point: 137-138°/6mm
Beilstein Reference: 2936688
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041110
Formula:
C₈H₆ClNS MW: 183.66 g/mol Pto. Ebullición: 137…138 °C (6 mmHg) Densidad: 1.149 |
Número MDL:
MFCD00041110 Núm. CAS: 18967-44-7 ADR: 8 III |