2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
121330100 121330500
ACRO121330100EA 58 EUR
ACRO121330100 ACRO121330500
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona 99%
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 154
Pto. de fusión: 47…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008730
Núm. CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %