2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
B22173.06 B22173.14 B22173.22
B22173.06EA 53.2 EUR
B22173.06 B22173.14 B22173.22
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona ≥99%
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Purity: 99% CAS No.: 552-41-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1282794 MDL No.: MFCD00008730
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Densidad: 1.1604 g/cm³ (40 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008730
Núm. CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2