2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050
331240250
ACRO331240050EA
59.9
EUR
ACRO331240050
ACRO331240250
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona 99%
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Pto. Ebullición: 281 Pto. de fusión: 48…51 °C Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD00008731 Núm. CAS: 705-15-7 EINECS: 211-882-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 51 °C |
GC | ≥98.5 % |