2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 66.3 EUR
A19216.06 A19216.14
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona ≥99%
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 281
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008731
Núm. CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3