2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
A18539.03
A18539.06
A18539.14
A18539.03EA
49.5
EUR
A18539.03
A18539.06
A18539.14
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona ≥97%
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 703-23-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 141°/16mm
MDL No.: MFCD00008732
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 141 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008732 Núm. CAS: 703-23-1 EINECS: 211-872-9 |