4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 43.7 EUR
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona 98%
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 295…300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008747
Núm. CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Índice Merck: 13,00746
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %