4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
A10439.18
A10439.30
A10439.36
A10439.18EA
54.4
EUR
A10439.18
A10439.30
A10439.36
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona ≥98%
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 498-02-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 112-116°
Boiling Point: 295-300°
Merck Reference: 14,741
MDL No.: MFCD00008747
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Pto. Ebullición: 295…300 °C Pto. de fusión: 112…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008747 Núm. CAS: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Índice Merck: 13,00746 |