2',3',4'-Trihidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14364.14
A14364.06
A14364.22
A14364.14EA
115
EUR
A14364.14
A14364.06
A14364.22
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona ≥98%
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 528-21-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 169-172°
Merck Reference: 14,4342
MDL No.: MFCD00002193
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. de fusión: 169…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002193 Núm. CAS: 528-21-2 EINECS: 208-430-2 Índice Merck: 14,4342 |