1-Fenil-1,2-propanodiona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fenilpropano-1,2-diona
207360050 207360010
ACRO207360050EA 105 EUR
ACRO207360050 ACRO207360010
1-Fenil-1,2-propanodiona 98%
1-Fenil-1,2-propanodiona
Formula: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
MW: 148,16 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: ? 20 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008755
Núm. CAS: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %