2'-Acetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21624.06
B21624.14
B21624.06EA
38.6
EUR
B21624.06
B21624.14
2'-Acetoxiacetofenona ≥98%
2'-Acetoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 7250-94-4
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 88-91°
Boiling Point: 118°/19mm
MDL No.: MFCD00017223
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 118 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017223 Núm. CAS: 7250-94-4 |