4'-Acetoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22284.14
B22284.22
B22284.14EA
27.3
EUR
B22284.14
B22284.22
4'-Acetoxiacetofenona ≥99%
4'-Acetoxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 13031-43-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 165-170°/14mm
MDL No.: MFCD00017229
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 165…170 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 51…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017229 Núm. CAS: 13031-43-1 EINECS: 235-894-3 |