Ácido 4-nitro-o-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31332.03
H31332.06
H31332.03EA
61.3
EUR
H31332.03
H31332.06
Ácido 4-nitro-o-toluico ≥97%
Ácido 4-nitro-o-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 1975-51-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 152-155°
MDL No.: MFCD00210697
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. de fusión: 152…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210697 Núm. CAS: 1975-51-5 EINECS: 217-828-5 |