ω-ω-Difluoroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Difluoroacetofenona, α-α-Difluoroacetofenona
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
H25750.03EA
133
EUR
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
ω-ω-Difluoroacetofenona 95%
ω-ω-Difluoroacetofenona
Purity: 95%
CAS No.: 395-01-7
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4955
Odour: Characteristic
Boiling Point: 53-54°/12mm
MDL No.: MFCD06246879
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Pto. Ebullición: 53…54 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 48…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06246879 Núm. CAS: 395-01-7 |