2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06
A19884.14
A19884.06EA
106
EUR
A19884.06
A19884.14
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥97%
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 98619-07-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 696642
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142713 Núm. CAS: 98619-07-9 |