4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16030.06
A16030.14
A16030.22
A16030.06EA
69.2
EUR
A16030.06
A16030.14
A16030.22
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥98%
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 1481-27-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 65°/2mm
Beilstein Reference: 2249799
MDL No.: MFCD00143203
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. Ebullición: 65 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 29…34 °C Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143203 Núm. CAS: 1481-27-2 |