1-Heptil-4-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27017.09
H27017.03
H27017.09EA
150
EUR
H27017.09
H27017.03
1-Heptil-4-iodobenceno ≥98%
1-Heptil-4-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 131894-91-2
Molecular Formula: C13H19I
Formula Weight: 302.19
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₁₉I Pto. Ebullición: 165 °C (10 mmHg) Pto. de inflamación: >120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07777084 Núm. CAS: 131894-91-2 |