1-Hexil-4-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26878.09 H26878.03
H26878.09EA 213 EUR
H26878.09 H26878.03
1-Hexil-4-iodobenceno ≥98%
1-Hexil-4-iodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 62150-34-9 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.16 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 122-125°/3mm MDL No.: MFCD07777097
Formula: C₁₂H₁₇I
MW: 288,17 g/mol
Pto. Ebullición: 122…125 °C (3 mmHg)
Pto. de inflamación: >120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777097
Núm. CAS: 62150-34-9