4-Iodocumeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25476.06
B25476.14
B25476.06EA
66.3
EUR
B25476.06
B25476.14
4-Iodocumeno ≥97%
4-Iodocumeno
Purity: 97%
CAS No.: 17356-09-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 236-238°
MDL No.: MFCD00013711
Formula:
C₉H₁₁I Pto. Ebullición: 236…238 °C Densidad: 1,525 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013711 Núm. CAS: 17356-09-1 EINECS: 241-384-1 |