3-Iodo-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11485.06
A11485.14
A11485.22
A11485.06EA
39.9
EUR
A11485.06
A11485.14
A11485.22
3-Iodo-p-toluidina ≥98%
3-Iodo-p-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 35944-64-0
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 34-37°
Beilstein Reference: 2353567
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047843
Formula:
C₇H₈IN Pto. de fusión: 34…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047843 Núm. CAS: 35944-64-0 EINECS: 252-803-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |