4-Iodo-m-toluidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 42.6 EUR
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidina 98%
4-Iodo-m-toluidina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Pto. de fusión: 50…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01569451
Núm. CAS: 4949-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %