4-Metoxibencilo isotiocianato 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-MBITC, 4-Methoxybenzylisothiocyanate
L12342.06
L12342.03
L12342.06EA
153
EUR
L12342.06
L12342.03
4-Metoxibencilo isotiocianato 94%
4-Metoxibencilo isotiocianato
Purity: 94%
CAS No.: 3694-57-3
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.5975
Odour: Irritating
Boiling Point: 132-133°/0.7mm
Beilstein Reference: 2089549
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041117
Formula:
C₉H₉NOS MW: 179.24 g/mol Pto. Ebullición: 132…133 °C (0.7 mmHg) Densidad: 1.150 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041117 Núm. CAS: 3694-57-3 ADR: 8 III |