1,1-Dimetoxi-2-feniletano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
A18730.22
A18730.36
A18730.22EA
31.2
EUR
A18730.22
A18730.36
1,1-Dimetoxi-2-feniletano ≥98%
1,1-Dimetoxi-2-feniletano
Purity: 98%
CAS No.: 101-48-4
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 879360
MDL No.: MFCD00008487
Formula:
C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂ MW: 166.22 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: 62…64 °C Densidad: 1.004 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008487 Núm. CAS: 101-48-4 EINECS: 202-945-6 |