α-α-Dimetoxitolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 44.3 EUR
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α-α-Dimetoxitolueno 98%
α-α-Dimetoxitolueno
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008491
Núm. CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %