α-α-Dimetoxitolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzaldehyde dimethyl acetal
A11009.0E
A11009.22
A11009.36
A11009.0EEA
624
EUR
A11009.0E
A11009.22
A11009.36
α-α-Dimetoxitolueno 99%
α-α-Dimetoxitolueno
Purity: 99%
CAS No.: 1125-88-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4935
Odour: Characteristic
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 2044501
MDL No.: MFCD00008491
Formula:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Pto. Ebullición: 196 °C Densidad: 1,014 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008491 Núm. CAS: 1125-88-8 EINECS: 214-413-0 |