5-Fenilpentan-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L12070.03 L12070.06
L12070.03EA 29.9 EUR
L12070.03 L12070.06
5-Fenilpentan-1-ol ≥97%
5-Fenilpentan-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 10521-91-2 Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 113-114°/1.5mm Beilstein Reference: 1935233 MDL No.: MFCD00002979
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 113…114 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 0,975
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002979
Núm. CAS: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8