Tosilcloramida (sódica) trihidrato 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 127 EUR
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Tosilcloramida (sódica) trihidrato 97+%
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Pto. de fusión: 170…177 °C (desc.)
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149066
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02085
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)