Tosilcloramida (sódica) trihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 7080-50-4
Molecular Formula: C7H7ClNNaO2S.3H2O
Formula Weight: 281.69 (227.67anhy)
Flash Point: 192°(377°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Chlorine-like
pH: 8-10
Melting Point: 167-170°
Beilstein Reference: 3924168
Merck Reference: 14,2075
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00149066
Formula:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Pto. de fusión: 167…170 °C Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 192 °C (377 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149066 Núm. CAS: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2075 |