Tosilcloramida (sódica) trihidrato, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
15011591 0215011583 0215011591
ICNA15011591EA 76.9 EUR
ICNA15011591 ICNA0215011583 ICNA0215011591
Tosilcloramida (sódica) trihidrato, white crystalline powder
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in benzene, chloroform or ether.
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • pH : 6 - 9(1% aq soln)
  • Detection Method : FTIR
  • Solubility :
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Pto. de fusión: 167,..170 °C (dec., lit.)
Densidad: 540,..680 kg/m³ (bulk density)
Pto. de inflamación: 192 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149066
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02085
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 8 - 10