Tosilcloramida (sódica) trihidrato, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.5000EA 1390 EUR
1.02424.5000 1.02424.9050
Tosilcloramida (sódica) trihidrato, extra puro, Supelco®
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 192 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149066
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Índice Merck: 13,02085
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process