Tosilcloramida (sódica) trihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 32.5 EUR
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Tosilcloramida (sódica) trihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 192 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149066
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Índice Merck: 13,02085
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials