Tosilcloramida (sódica) trihidrato ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
22685.265EA 69.3 EUR
22685.265 22685.360 22685.460
Tosilcloramida (sódica) trihidrato ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Densidad: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 192 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149066
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02085
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %