ω-Bromo-4-fenilacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-fenilfenilcetona, 2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fenilfenil)etan-1-ona, Bifenil-4-ilbromometilcetona, α-Bromo-4-fenilacetofenona
146350250 146350050
ACRO146350250EA 118 EUR
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-fenilacetofenona 98%
ω-Bromo-4-fenilacetofenona
Formula: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275.14 g/mol
Pto. Ebullición: 354
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000202
Núm. CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)