ω-Bromo-4-fenilacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromometil-p-fenilfenilcetona, 2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fenilfenil)etan-1-ona, Bifenil-4-ilbromometilcetona, α-Bromo-4-fenilacetofenona
B24298.06
B24298.14
B24298.22
B24298.06EA
29.4
EUR
B24298.06
B24298.14
B24298.22
ω-Bromo-4-fenilacetofenona ≥97%
ω-Bromo-4-fenilacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 135-73-9
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.15
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 513838
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000202
Formula:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275.14 g/mol Pto. Ebullición: 354 Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000202 Núm. CAS: 135-73-9 EINECS: 205-217-6 UN: 3261 ADR: 8 III |