4'-Fenilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fenilfenil)etan-1-ona
A14622.14 A14622.22 A14622.36
A14622.14EA 33.7 EUR
A14622.14 A14622.22 A14622.36
4'-Fenilacetofenona ≥98%
4'-Fenilacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 92-91-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Melting Point: 117-123° Boiling Point: 168°/8mm MDL No.: MFCD00008749
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 117…123 °C
Densidad: 1.251 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008749
Núm. CAS: 92-91-1
EINECS: 202-202-6