Oxibenzona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Eusolex® 4360, 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona
121360050 121361000
ACRO121360050EA 36.7 EUR
ACRO121360050 ACRO121361000
Oxibenzona 98%
Oxibenzona
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 150…160 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: >62,5 °C
Densidad: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008387
Núm. CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Índice Merck: 12,07088
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)