Oxibenzona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
A17662.0BEA
318
EUR
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
Oxibenzona ≥98%
Oxibenzona
Purity: 98+%
CAS No.: 131-57-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 216°(420°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: ca 150°/5mm
Beilstein Reference: 1913145
Merck Reference: 14,6954
MDL No.: MFCD00008387
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Pto. Ebullición: ∼150 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 62…65 °C Densidad: 1,300 Pto. de inflamación: 216 °C (420 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008387 Núm. CAS: 131-57-7 EINECS: 205-031-5 Índice Merck: 14,6954 |