1,3-Difenil-1,3-propanodiona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,3-Difenilpropano-1,3-diona
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 52.8 EUR
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
1,3-Difenil-1,3-propanodiona 98%
1,3-Difenil-1,3-propanodiona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
MW: 224,26 g/mol
Pto. Ebullición: 219…221 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 75…79 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003085
Núm. CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Índice Merck: 13,03033
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %