1,3-Difenil-1,3-propanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,3-Difenilpropano-1,3-diona
A13450.14 A13450.22 A13450.36
A13450.14EA 47.2 EUR
A13450.14 A13450.22 A13450.36
1,3-Difenil-1,3-propanodiona ≥98%
1,3-Difenil-1,3-propanodiona
Purity: 98+% CAS No.: 120-46-7 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 219-221°/18mm Merck Reference: 14,3009 MDL No.: MFCD00003085
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
MW: 224,26 g/mol
Pto. Ebullición: 219…221 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 76…80 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003085
Núm. CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Índice Merck: 14,3009