ω-Bromo-4-metilacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bromometil-p-metilfenilcetona, 2-Bromo-1-(4-metilfenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-metilacetofenona, 2-Bromo-4'-metilacetofenona
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 47.3 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-metilacetofenona 97%
ω-Bromo-4-metilacetofenona
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Pto. Ebullición: 105
Pto. de fusión: 52…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000203
Núm. CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %