ω-Bromo-4-metilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromometil-p-metilfenilcetona, 2-Bromo-1-(4-metilfenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-metilacetofenona, 2-Bromo-4'-metilacetofenona
B25217.06 B25217.14 B25217.22
B25217.06EA 55.9 EUR
B25217.06 B25217.14 B25217.22
ω-Bromo-4-metilacetofenona ≥98%
ω-Bromo-4-metilacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 619-41-0 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 105°/0.1mm Beilstein Reference: 607041 MDL No.: MFCD00000203
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 50…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000203
Núm. CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0