4'-Isopropilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(4-Isopropilfenil)etan-1-ona
B20581.06
B20581.14
B20581.22
B20581.06EA
33
EUR
B20581.06
B20581.14
B20581.22
4'-Isopropilacetofenona ≥98%
4'-Isopropilacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 645-13-6
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00048297
Formula:
C₁₁H₁₄O Pto. Ebullición: 238 °C Densidad: 0,970 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048297 Núm. CAS: 645-13-6 EINECS: 211-433-1 |