2-terc-Butil-p-cresol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23545.22
B23545.36
B23545.22EA
31.8
EUR
B23545.22
B23545.36
2-terc-Butil-p-cresol ≥99%
2-terc-Butil-p-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 2409-55-4
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 49-54°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1817645
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002381
Formula:
C₁₁H₁₆O Pto. Ebullición: 237 °C Pto. de fusión: 49…54 °C Densidad: 0,961 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002381 Núm. CAS: 2409-55-4 EINECS: 219-314-6 UN: 2430 ADR: 8,III |