4-Iodobifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 484 EUR
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-Iodobifenilo ≥97%
4-Iodobifenilo
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formula: C₁₂H₉I
MW: 280.11 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 110…114 °C
Densidad: 1.584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019028
Núm. CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9 III