Tetracloro-p-benzoquinona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetracloro-1,4-benzoquinona
213561000
213562500
213565000
ACRO213561000EA
121
EUR
ACRO213561000
ACRO213562500
ACRO213565000
Tetracloro-p-benzoquinona 99%
Tetracloro-p-benzoquinona
Formula:
C₆Cl₄O₂ Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >290 °C Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001594 Núm. CAS: 118-75-2 EINECS: 204-274-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,02088 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to yellow-green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs) |
HPLC | ≥98.5 % |