Tetracloro-p-benzoquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetracloro-1,4-benzoquinona
A13495.14 A13495.22 A13495.36
A13495.14EA 39.3 EUR
A13495.14 A13495.22 A13495.36
Tetracloro-p-benzoquinona ≥97%
Tetracloro-p-benzoquinona
Purity: 97% CAS No.: 118-75-2 Molecular Formula: C6Cl4O2 Formula Weight: 245.88 Melting Point: ca 290° subl. Beilstein Reference: 393006 Merck Reference: 14,2078 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001594
Formula: C₆Cl₄O₂
MW: 245.88 g/mol
Pto. Ebullición: 270
Pto. de fusión: ∼ 290 °C (subl.)
Densidad: 1.970
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001594
Núm. CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02088