Tetracloro-p-benzoquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetracloro-1,4-benzoquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
8.02361.0005EA 36 EUR
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
Tetracloro-p-benzoquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetracloro-p-benzoquinona
Formula: C₆Cl₄O₂
MW: 245.88 g/mol
Pto. Ebullición: 270
Pto. de fusión: 290…293 °C
Densidad: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001594
Núm. CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02088
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20°C) practically inSoluble
Melting Point 290 - 293 °C (sublimed)
Molar Mass 800 kg/m3
Bulk Density 800 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (71 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 400°C
Synonyms Tetrachloro-p-benzoquinone
Hill Formula C6Cl4O2