Tetracloro-o-benzoquinona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetracloro-1,2-benzoquinona
137990050 137990250
ACRO137990050EA 70.5 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetracloro-o-benzoquinona 97%
Tetracloro-o-benzoquinona
Formula: C₆Cl₄O₂
MW: 245.88 g/mol
Pto. Ebullición: 312
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001646
Núm. CAS: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)